ContactUsLinkComponent
PMA (Propidium monoazide) colorant se fixant à l'ADN/ARN
PMA (Propidium monoazide) colorant se fixant à l'ADN/ARN
Catalog # 40013.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
undefined
PMA (Propidium monoazide) colorant se fixant à l'ADN/ARN
Catalog # 40013.
Supplier:  Biotium
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Seq:
    2070
Specifications
About this item
 :
 :440.582 g/mol
Storage Temperature:Congélateur
Formula:C₂₇H₃₂N₆²⁺