Gas burners, Teclu
N° de catalogue HECH41393001
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Spécifications
- Désignation:Teclu burner with stopcock and pilot flame
- Ø tête:160 mm
- Cdt:1
- Pour:Natural gas
Spécifications
À propos de cet article
Gas burners according to Teclu, with stopcock and pilot flame.
- Tube ~13 mm Ø
- Height ~160 mm
- Base ~80 mm Ø