Cetrimonium bromure, en poudre
ICNA0520823280
:
- Cdt:100 g
- Seq:3401
- Identity Test:Passes
- FTIR:Conforms to Standard
:
:364.45 g/mol
:200-311-3
:GHS05
:GHS07
:GHS09
:Température ambiante
:57-09-0
:CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
:MFCD00011772