Leather gloves, uvex top grade 8400
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
These safety gloves are made of extremely high quality leather with cotton on palm.
- Fingertip, wrist and knuckle protection
- Good mechanical abrasion resistance
- Exceptional grip on dry and (slightly) damp tools
- Excellent wearer comfort
The glove is constructed of 100% full-grain leather, cuff and internal elastic collar on the back of the hand.
Typical applications include: Assembly, inspection, light to medium metal processing and manual work.
Certifications: EN 388:2016 (3132X)
Specifications
- Catalog No:
- UVEX6029112
- UVEX6029111
- UVEX6029110
- UVEX6029109
- UVEX6029108
- Modèle:
- 8400
- 8400
- 8400
- 8400
- 8400
- Ambidextre/anatomique:
- Anatomiques
- Anatomiques
- Anatomiques
- Anatomiques
- Anatomiques
- Usage unique/Réutilisable:
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- Style de manchette:
- À élastique
- À élastique
- À élastique
- À élastique
- À élastique
- Norme EN:
- EN 388:2016 (3132X)
- EN 388:2016 (3132X)
- EN 388:2016 (3132X)
- EN 388:2016 (3132X)
- EN 388:2016 (3132X)