ContactUsLinkComponent
Lampe loupe
Lampe loupe
  MOIN2810/2VE
 :  MOINEAU
undefined
Lampe loupe
  MOIN2810/2VE
 :  MOINEAU
  • Grossissement:
    2,25×
  • Désignation:
    Lampe loupe, avec lentille grand diamètre Ø 125 mm, 240×60 mm
  • Cdt:
    1
Lampe loupe articulée de bureau, offrant maniabilité et confort visuel.
  • Palie les défauts d’ombre, même en plein jour
  • Le verre acrylique présente de bonnes propriétés optiques
  • Robuste et résistante aux chocs
  • Lentille biconvexe
Poids: 1,3 kg