di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté 99.0-101.0% (par titration à l'acide perchlorique) Reag. Ph. Eur.
N° de catalogue APPC121719.1211
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1.000 g
- Seq:3745
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Insoluble Matter in H₂O:≤0.005%
- Chloride (Cl):≤0.0005%
- Ammonium (NH₄):≤0.003%
- Phosphate (PO₄):≤0.0005%
- Sulphate (SO₄):≤0.002%
- Heavy Metals (as Pb):≤0.0005%
- As:≤0.00005%
- Ca:≤0.005%
- Cu:≤0.0005%
- Fe:≤0.0005%
- K:≤0.002%
- Ni:≤0.0005%
- PB:≤0.0005%
- Assay (Perchl. Ac.):99.0 - 101.0%
- pH of 5% solution:7.0 - 9.0
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:230.08 g/mol
Point de fusion:150 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:212-773-3
Numéro CAS:6106-24-7
Formule:NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Numéro MDL:MFCD00150035