Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND® | Avantor
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,10 ml
Katalognr. BRND23872
Anbieter:   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Katalognr. BRND23872
Anbieter:  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,10 ml
Preis
SFr. 207.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Lieferinformationen: Burettes supplied with 1000 ml PE bottle.
Technische Daten
  • Capacité:
    50 ml
  • Seq:
    03
  • Division:
    0,10 ml