Microtitre tubes, 1,2 ml
Microtitre tubes, 1,2 ml
Marketsource
Fournisseur:   BIOZYM
Microtitre tubes, 1,2 ml
Fournisseur:  BIOZYM
Marketsource
Certificats
Microtitre tubes, 1,2 ml
2 variantes
Product Details & Documents
These standard 1,2 ml microtiter tubes are made of polypropylene and have a labeling field.
  • Autoclavable
  • Freezable
  • Can be closed with PlugStrip cap strips
The standard racks can be refilled easily and inexpensively with the reload system. Rack version works on Beckman, Tecan and Tomtec systems.
For individual vessels, the PlugStrip closures can be individually tailored. All microtiter tubes have an additional filling space that allows sample dilutions and/or sample mixing prior to transfer to microplates.
Possible applications include: HTLV-III tests, RIA, transport of specimen and reagents.
Informations de commande: Available in sachets as well as pre-fitted in 8×12 format. Also available is a robot-compatible rack version.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Couleur
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • Microtitre tubes
    1,2 ml
    incolore
    Bulk
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Microtitre tubes, sterile, in standard racks
    1,2 ml
    incolore
    10 Racks with 96 pieces
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
Cap strips
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Pour
    Matière
    Couleur
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 1,2 ml microtubes
    PE
    incolore
    8-cap strip, sterile, 10 bags of 12 strips
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 26.02
    SFr. 26.02
    1 * 120 ST
       SFr. 26.02
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Pour
    Matière
    Couleur
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 1,2 ml microtubes
    PE
    incolore
    8-cap strip, 10 bags of 12 strips
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 21.71
    SFr. 21.71
    1 * 120 ST
       SFr. 21.71