Forceps, PFA
Forceps, PFA
Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size, blanc, 127 mm
N° de catalogue ENTEC20-0215
Fournisseur:   ENTEGRIS
Forceps, PFA
N° de catalogue ENTEC20-0215
Fournisseur:  ENTEGRIS
Forceps, PFA
Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size, blanc, 127 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
PFA, white.
  • Straight forceps for substrate handling
  • Extra heavy for much stronger grip at ends
Emballage: Packaged in protective cases.
Spécifications
  • Type:
    Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    127 mm