ContactUsLinkComponent
VWR® VisiScope® T384 FL, Microscope à fluorescence
  630-1937
undefined
VWR® VisiScope® T384 FL, Microscope à fluorescence
  630-1937
  • Modèle:
    T384 FL
  • Seq:
    001
  • L×P×H:
    210×370×480 mm
  • Condenseur:
    Abbe N.A. 1.25, with iris diaphragm, focusable and centerable
  • Mode d'observation:
    Fond clair et fluorescence
  • Oculaires:
    Grand champ 10×/20 mm
  • Mise au point:
    Coaxiale micro et macrométrique
  • Tête:
    Inclinaison de 30°, rotation à 360°
  • Éclairage:
    Transmitted illumination: LED (white, 3,6 W)
    Epi-illumination: HBO 100 W high pressure mercury bulb; 3-position filter holder
  • Tourelle:
    5 positions
  • Objectifs:
    IOS N-plan achromatic 4×, 10×, 20×, 40×, 100× (i)
  • Platine:
    233×147 mm (movement: 78×54 mm)
  • Poids:
    6 kg
  • Cdt:
    1
  • Type:
    Trinocular
Microscope droit pour les observations sur fond clair et en fluorescence avec les objectifs IOS N-plan. Idéal pour les applications de laboratoire de routine.
  • Lumière transmise (LED) avec contrôle manuel de la luminosité
  • Platine coulissante mécanique à double couche avec entraînement par courroie dans la direction X
  • Objectifs avec traitement antifongique
  • Cadre moulé sous pression extrêmement stable et ergonomique
 : Fournis prêts à l’emploi avec oculaires, objectifs, cache anti-poussière, alimentation multi-fiche et filtre bleu et vert.
Eyepieces