Rotor for Sorvall™ BIOS A centrifuges
Référence 521-2671
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Spécifications
- Désignation:Fixed-angle rotor Fiberlite™ F6-10x1000 LEX, carbon fiber, 10×1000 ml, 6250 min-1, 12000×g (complete with set of 10 bottles)
- Cdt:1