0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons cationiques
Standards de carbone
Single element standards for ICP-MS, carbon
Single element standards for ICP-MS, carbon
Single element standards for ICP-MS, carbon
Référence REGEPC2A7
Fournisseur:
REAGECON
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Single element standards for ICP-MS, carbon
Référence REGEPC2A7
Fournisseur:
REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
Concentration:
1000 mg/ml
Matrice:
H₂O
Cdt:
100 mL
Élement:
Carbone
Symbole:
C
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit