0
0,00 SFr.
Auftragserfassung
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons cationiques
Standards de vanadium
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Catalog # PROOCON150-100-235
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Expand image
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Catalog # PROOCON150-100-235
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
Concentration:
1000 µg/g
Matrice:
Base Oil 20
Cdt:
50 g
Élement:
Vanadium
Symbole:
V
Specifications
About this item
Product Details
Product Details