Thread adapter, GL PTFE , BOLA
Thread adapter, GL PTFE , BOLA
Fournisseur:   Bohlender
Thread adapter, GL PTFE , BOLA
Fournisseur:  Bohlender
Certificats
Thread adapter, GL PTFE , BOLA
Thread adapter, GL PTFE , BOLA
4 variantes
Product Details & Documents
Straight transition thread adapter made of PTFE with two GL-threaded connections.
  • Chemical resistant
  • Vacuum suitable
  • Temperature resistant from –200 to +250 °C
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Ø trou
    Disponibilité
    Prix
  • With 2 GL threads, GL14 (from male thread) and GL18 (to male thread)
    8,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 47.40 SFr.
    47.40 SFr.
    1 * 1 ST
       47.40 SFr.
  • With 2 GL threads, GL14 (from male thread) and GL25 (to male thread)
    8,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 68.20 SFr.
    68.20 SFr.
    1 * 1 ST
       68.20 SFr.
  • With 2 GL threads, GL18 (from male thread) and GL25 (to male thread)
    10,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 65.50 SFr.
    65.50 SFr.
    1 * 1 ST
       65.50 SFr.
  • With 2 GL threads, GL25 (from male thread) and GL45 (to male thread)
    14,5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 145.00 SFr.
    145.00 SFr.
    1 * 1 ST
       145.00 SFr.