ContactUsLinkComponent
Kits d'extraction de l'ARN du tissu en paraffine fixé dans le formol E.Z.N.A®
Kits d'extraction de l'ARN du tissu en paraffine fixé dans le formol E.Z.N.A®
  • Method / Format:
    Magnetic beads
  • Prep size:
    Mini
  • Refine target molecule:
    Total RNA
  • Sample type:
    FFPE tissues
  • Target molecule:
    RNA
  • Désignation:
    Mag-Bind® FFPE RNA 96 Kit
Frequently Bought Together