Bande magnétique, 1317
Catalog # MMMA131725N
Supplier: 3M
Specifications
- Largeur:25 mm
- Couleur:ambré
- Désignation:Bande magnétique, 1317
- Épaisseur:1,5 mm
- Cdt:5 Roll
Specifications
About this item
La bande magnétique 1317 est un aimant en forme de ruban recouvert d'adhésif sur un côté.
- Résistance thermique de −45 à 70 °C
- Aimant permanent flexible de 1,5 mm d'épaisseur
- Peut être facilement coupé avec des ciseaux
Avec une force de décollement de 70,4 g/cm, cette bande est adaptée à la réalisation d'une signalétique détachable sur des surfaces métalliques.
Couleur: Marron