ContactUsLinkComponent
Disinfectant, ClearKlens Tego 2000 SC, VH25
Disinfectant, ClearKlens Tego 2000 SC, VH25
N° de catalogue 141-1447
Fournisseur:  Diversey
undefined
Disinfectant, ClearKlens Tego 2000 SC, VH25
N° de catalogue 141-1447
Fournisseur:  Diversey
Spécifications
  • Désignation:
    ClearKlens Tego 2000 SC disinfectant, VH25
  • Cdt:
    50 Bottle
  • Valeur pH:
    8,0 (20 °C)
Spécifications
À propos de cet article
ClearKlens Tego 2000 SC is a concentrated disinfectant for the application in the pharmaceutical and medical industries.
  • Sterile, amphoteric disinfectant
  • Detex label for proof of irradiation
  • Triple packed to facilitate transport to the clean room
  • No discolouration, low toxicity and odourless
  • Broad spectrum of efficacy
  • Effective in hard and soft water
ClearKlen's Tego 2000 SC is 0,2 μm filtered and triple packaged, validated gamma irradiation process. It is suitable for spray and nebulisation applications.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.