Short thread vials, ND9, neochrom®
N° de catalogue NEOL7-0687
Fournisseur: NEOLAB
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:ND9
- Ø×h:9×32 mm
- Capacité:1,50 ml
- Couleur:transparent
- Désignation:Short thread vial, with filling graduation
- Matière:PP
- Cdt:100
Spécifications
À propos de cet article
Due to their technical geometry, the neochrom® threaded vials with ND9 can be used on all popular autosamplers.
- Wide opening allows easy filling with viscous substances