ContactUsLinkComponent
Diffuser caps for waste and wash vials
Diffuser caps for waste and wash vials
Référence PERCN6101276
Fournisseur:  PerkinElmer
Diffuser caps for waste and wash vials
Référence PERCN6101276
Fournisseur:  PerkinElmer
Spécifications
  • Désignation:
    Vial diffuser for waste and wash vials
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
The conical shape allows the needle to penetrate in to solvent or waste.
  • Reduce spillage and large losses through evaporation