Imprimante couleur J2000
Imprimante couleur J2000
N° de catalogue
Imprimante couleur J2000
N° de catalogue
Fournisseur:  
Imprimante couleur J2000
Imprimante couleur J2000
Product Details & Documents
Pratique et facile à utiliser, l’imprimante de bureau à jet d’encre couleur BradyJet J2000 peut imprimer des étiquettes pour échantillons de laboratoire et installations, ainsi que des panneaux haute résolution fiables. Les nombreux champs d'application comprennent: étiquetage Lean-/ 5S, étiquettes prédécoupées pour marquage de câbles, identification d'installations de laboratoire, identification générale, étiquettes GHS et CLP, marquage de tuyauterie, marquage d'équipements, inventaires, signalétique, étiquettes pour tubes, étiquettes spéciales cryogénie et étiquettes pour verrerie.
  • Résolution d'impression élevée, qualité photo de 4800 dpi
  • Des images de qualité, des codes-barres et des photos peuvent être ajoutés à tous les panneaux
  • Codage couleur facile, car l'impression peut se faire dans n'importe quelle couleur
  • La vitesse d'impression de 63 mm/seconde permet d'imprimer rapidement de grandes étiquettes à code couleur sur demande