Heptane (mélange d'isomères) 99%, Qualité Réactif
Catalog # H2198-2.5L
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
Specification Test Results
- Assay (GC):Min. 99 %
- Refractive index (n 20/D):1.386 - 1.388
- IR spectrum:complying
- Appearance:complying
- Vapor Pressure:40 mmHg ( 20 °C)
- Vapor Density:3.5 (vs air)
- Explosion Limit:7 %
Specification Test Results
About this item
:
Merck Index:13,04679
Boiling Pt:6,7 %(V)
Density:0,69 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt:–4 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-563-8
UN:1206
ADR:3,II
:100.2 g/mol
:GHS02
:GHS08
:GHS07
CAS Number:142-82-5
Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL Number:MFCD00009544