Sodium acétate ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Synonymes: Acetic acid sodium salt
Numéro CAS:127-09-3
:
Formule:H₃CCOONa
Numéro MDL:MFCD00012459
:82.03 g/mol
Index Merck:12,08711
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion:324 °C
Densité:1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:204-823-8
REACH:01-2119485123-42
Spécifications
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay (HClO₄-titr.):99.0 - 101.0 %
- Absorbance at 250 nm:Max. 0.05
- Absorbance at 260 nm:Max. 0.01
- Absorbance 500 nm:Max. 0.01
- Appearance of the solution (c=10%):complying
- pKa :4.76 (acetic acid)
- Form:Solid
- Autoignition Temperature:1112 °F