N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:872-50-4
:
Formel:C₅H₉NO
MDL-Nummer:MFCD00003193
:99.13 g/mol
Merck-Index:13,06140
Siedepunkt:204 °C (1,013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:–24 °C
Dichte:1,028 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Température ambiante
EINECS:212-828-1
:GHS07
:GHS08
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (GC):Min. 99.0 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.05 %
- Free amine:Max. 0.01 %
- Chloride (Cl):Max. 0.0001 %
- APHA:Max. 50
- IR spectrum:complying
- Vapor Density:3.4 (vs air)
- Vapor Pressure:0.99 mmHg ( 40 °C)
- Autoignition Temperature:518 °F
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together