Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1310-73-2
:
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548
:40 g/mol
Point d'ébullition:100 °C (1,013 hPa)
Densité:1,000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
UN:1824
ADR:8,III
:GHS05
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective