Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 L, 1.0 M NaOH (1.0 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1310-73-2
:
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548
:40 g/mol
Point d'ébullition:120 °C
Densité:1,350 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Résultats des tests de spécification
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective