ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Corrosif
Sodium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Référence 71395-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Corrosif
Sodium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) solution volumétrique, Fluka™
Référence 71395-1L
Fournisseur:  Honeywell Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bouteille en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    0.0998 - 0.1002 mol/l
  • Calibrated Against:
    potassium hydrogen phthalate
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :40 g/mol
Point d'ébullition:100 °C (1,013 hPa)
Densité:1,000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-791-2
UN:1824
ADR:8,III
 :GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548