Sodium nitrate 99.0-100.5%, Conforme aux spécifications analytiques FCC, E251, Fluka™
Codice catalogo 13444-1KG
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col large
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (calculated to the dried substance):99.0 - 100.5 %
- Loss on drying (105°C):Max. 1 %
- pH (5 %, 20°C):5-7
- Arsenic (As):Max. 2 ppm
- Calcium (Ca):Max. 0.005 %
- Copper (Cu):Max. 0.001 %
- Iron (Fe):Max. 0.001 %
- Mercury (Hg):Max. 1 ppm
- Potassium (K):Max. 0.01 %
- Magnesium (Mg):Max. 0.002 %
- Lead (Pb):Max. 2 ppm
- Zinc (Zn):Max. 0.001 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 0.001 %
- Chloride (Cl):Max. 0.001 %
- Nitrite (NO₂):Max. 10 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 0.01 %
- Total halogen compounds (as Cl):Max. 0.02 %
- Residual solvents:complying
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:84.99 g/mol
IndexMerck:13,08720
Punto di ebollizione:Decomposes on heating
Punto di ebollizione: Dec. (on heating)
Punto di fusione:308 °C
Densità:2.26 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Température ambiante
EINECS:231-554-3
UN:1498
ADR:5.1,III
REACH:01-2119488221-41
:GHS07
:GHS03
Numero CAS:7631-99-4
Formula:NaNO₃
Numero MDL:MFCD00011119