0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Iode
Iode 0.025 M (0.05 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Type de conditionnement:
Flacon en verre
Cdt:
500 mL
Seq:
2725
Environmentally Preferable:
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy):
0,02488 --> 0,02512 mol/l
:
:
253.81 g/mol
:
GHS08
:
Température ambiante
:
7553-56-2
:
I₂
:
MFCD00011355