ContactUsLinkComponent
Acide acétique 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide acétique 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM solution volumétrique
Référence 85803.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Acide acétique 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM solution volumétrique
Référence 85803.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.499 -> 0.501 mol/l
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :60.05 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:64-19-7
Formule:H₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00036152