Cérium (IV) sulfate 0.25 mol/l (0.25 N) dans l'acide sulfurique 0,25 N, AVS TITRINORM solution volumétrique
85804.290
:
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.2495 -> 0.2505 mol/l
:
:332.24 g/mol
:Température ambiante
:13590-82-4
:Ce(SO₄)₂
:MFCD00148852