ContactUsLinkComponent
Acide oxalique 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide oxalique 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Référence 89619.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Acide oxalique 0.005 mol/l (0.01 N), AVS TITRINORM solution volumétrique
Référence 89619.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :90.04 g/mol
Numéro CAS:144-62-7
Formule:C₂H₂O₄
Numéro MDL:MFCD00002573