ContactUsLinkComponent
Potassium chlorure 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Potassium chlorure 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
N° de catalogue 89511.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
undefined
Potassium chlorure 0.2 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse solution volumétrique
N° de catalogue 89511.290
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :74.55 g/mol
Numéro CAS:7447-40-7
Formule:KCl
Numéro MDL:MFCD00011360