Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) dans le methanol, AVS TITRINORM solution volumétrique
Catalog # 89346.260
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:56.11 g/mol
UN:2924
ADR:3 (8),II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553