ContactUsLinkComponent
Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM
Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM
Catalog # 86103.360
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM
Catalog # 86103.360
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifications
Specification Test Results
  • Titer:
    0.1250 --> 0.1350 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :98.08 g/mol
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589