Fixed anchorage plate, Protecta, 3M™
Référence CPSDAM210
Fournisseur: CAPITAL SAFETY
Spécifications
- Désignation:Fixed anchorage plate
- Longueur:53 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Protecta® Fixed anchorage plate made from stainless steel.
- 12 mm fixing
- 3 mm thick
Certifications: EN 795, Class A
Livraison: Supplied without fixing.