Garbage Bin
Garbage Bin
Garbage bin, vert, 80 L, 420×460×740 mm
N° de catalogue LAMA1249P
Fournisseur:   LAMAPLAST
Garbage Bin
N° de catalogue LAMA1249P
Fournisseur:  LAMAPLAST
Garbage Bin
Garbage Bin
Garbage bin, vert, 80 L, 420×460×740 mm
Prix
SFr. 348.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Square garbage pedal bin with sack holder and rubber wheel.
  • Heavy duty container
  • Made by HDPE
  • Rubber wheels Ø 150 mm
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    80 L
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Garbage bin
  • l×p×h:
    420×460×740 mm