Airless dispenser, ecosolution®
Airless dispenser, ecosolution®
Supplier:   SEMADENI
Airless dispenser, ecosolution®
Supplier:  SEMADENI
Certificates
Airless dispenser, ecosolution®
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Flacon en polypropylène.
  • Se rétracte pendant le fonctionnement et permet de vider automatiquement le contenu dans sa presque totalité
  • Les contenus sont à l'abri de l'air
  • La pompe du doseur s'emboiîte facilement après le remplissage
  • Idéals pour les produits visqueux, les lotions ou les crèmes
Les pompes de distribution ont un mécanisme de fermeture pratique (1/4 de tour vers la gauche). Les pompes sont disponibles dans une version pourvue d'un bec court ou d'un bec long. La version équipée d'un bec court est livrée avec en supplément un capuchon clipsable transparent.
Volume par dosage (pression): 1,5 ml
Product Family Options
Product Information
  • Capacité
    Hauteur
    Ø ext.
    Availability
    Price
  • 100 ml
    96 mm
    44 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 127.00
    SFr. 127.00
    1 * 100 ST
       SFr. 127.00
  • 200 ml
    131 mm
    52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 100 ST
       SFr. 163.00