Pipette controller, MACROMAN™
Pipette controller, MACROMAN™, 1 - 100 ml
N° de catalogue GILSF110120
Fournisseur: GILSON
Aller à
Product Details & Documents
Pipette controller for all plastic and glass pipettes from 1 to 100 ml.
- Ergonomic handle featuring wide triggers for maximum comfort and stress-free pipetting
- Lithium-Ion battery enables a longer, vibration-free use with reduced charging time
- Increase precision by choosing your flow rate mode from slow drops to rapid dispensing
Spécifications
- Capacité:1 - 100 ml
- Désignation:Pipette controller, MACROMAN™
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- GILSF107204Filter, 0,22 µm, standard (set of 10)Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 98.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- GILSF107207Filter, 0,45 µm, sterile (set of 10)Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 164.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- GILSF107205Filter, 0,22 µm, sterile (set of 10)Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 164.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- GILSF107206Filter, 0,45 µm, standard (set of 10)Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 98.20