Bloom test vessel
Flacons d'échantillonnage (Duran) pour test du degré bloom de la gélatine
646-0035
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Manufactured according to DIN ISO 9665.
- Désignation:Flacons d'échantillonnage (Duran) pour test du degré bloom de la gélatine