ContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1N) traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
  APPC181521.1211
 :  
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1N) traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
  APPC181521.1211
 :  
  • Cdt:
    1.000 mL
  • Seq:
    2865
  • Titer at 20 °C:
    0.999 - 1.001
  • Traceability:
    NIST
 :
 :56.11 g/mol
 :1310-58-3
 :KOH
 :MFCD00003553