Iodure-Iodate concentré pour une dilution à 1/128 mol (1/64 N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
84103.600
:
- Type de conditionnement:Ampoule en plastique
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
- Titer (N):0.0155-0.0157
:
:Dose pour préparer 1 l de solution
:Température ambiante