Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.005 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
84102.600
:
- Type de conditionnement:Plastic ampoule
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
- Titre (20°C):0.0099-0.0101
:
:98.08 g/mol
:Dose pour préparer 1 l de solution
:Température ambiante
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589