ContactUsLinkComponent
Incubating orbital shaker, GENIE TEMP-SHAKER 100™
Incubating orbital shaker, GENIE TEMP-SHAKER 100™
Certificates
undefined
Incubating orbital shaker, GENIE TEMP-SHAKER 100™
Specifications
  • Catalog No:
  • SCIISI-G104
  • SCIISI-G101
  • Modèle:
  • GENIE TEMP-SHAKER 100™
  • GENIE TEMP-SHAKER 100™
  • Mouvement d'agitation:
  • Orbital
  • Orbital
  • Gamme de température:
  • 28…75 °C
  • 28…75 °C
  • Gamme de vitesse:
  • 20 - 100 min⁻¹
  • 20 - 100 min⁻¹
  • Charge max.:
  • 3 kg
  • 3 kg
  • l×p (plate-forme):
  • 305×305 mm
  • 305×305 mm
  • Poids:
  • 9 kg
  • 9 kg
  • Volume de la chambre:
  • 40 l
  • 40 l
  • Orbit:
  • 19 mm
  • 19 mm
  • Exigence électrique:
  • 230 V
  • 230 V
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together