ContactUsLinkComponent
Homogeniser T 25 Easy Clean Digital
 :  IKA
undefined
Homogeniser T 25 Easy Clean Digital
 :  IKA
  • Catalog No:
  • 431-0314
  • 431-0316
  • Volume H₂O:
  • 0,001 - 2 L
  • 0,001 - 2 L
  • Plage de viscosité:
  • 5000 mPas
  • 5000 mPas
  • Gamme de vitesse:
  • 3000 - 25000 rpm
  • 3000 - 25000 rpm
  • Affichage de la vitesse:
  • LED
  • LED
  • Puissance d'entrée/sortie du moteur:
  • 500/400 W
  • 500/400 W
  • Affichage du temps:
  • LED
  • LED
  • Minuterie:
  • Yes
  • Yes
  • Dimensions:
  • ØxL: 13x160 mm (Extension arm)
  • ØxL: 13x160 mm (Extension arm)
  • L×P×H:
  • 89×161×270 mm
  • 89×161×270 mm
  • Poids:
  • 3,0 kg
  • 3,0 kg
  • Protection selon DIN EN 60529:
  • IP 30
  • IP 30
  • Puissance nominale:
  • 500 W
  • 500 W
  • Permissible relative humidity:
  • 80%
  • 80%
  • Permissible ambient temperature:
  • 5...40 °C
  • 5...40 °C
Frequently Bought Together