Jolting volumeter
Jolting volumeter
Jolting volumeter
N° de catalogue GEAG09.0220
Fournisseur:   Gerber Instruments AG
Jolting volumeter
N° de catalogue GEAG09.0220
Fournisseur:  Gerber Instruments AG
Jolting volumeter
Jolting volumeter
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Volumeter designed for determination of specific weight of a jolted sample.
Automatic apparatus with up to 100 strokes in 30 seconds.
Spécifications
  • Désignation:
    Jolting volumeter