- Désignation:Système sur gel PerfectBlue Maxi ExW « Revolution »
- Seq:01
- Modèle:Maxi ExW « Revolution »
- Volume de gel:290 ml
- Volume du tampon:~2800 ml
- Run time:≥60 h
- Taille de gel L×l:230×250 mm
- Capacité d'échantillons:25 − 500
- l×p×h appareil:300×380×155 mm
- Cdt:1
The Maxi ExW 'Revolution' offers built-in buffer recirculation- without the need for pumps or additional tubing. The Maxi ExW 'Revolution' offers the same high throughput, rapid separation as the Maxi ExW model but, with the position of the cathode and a rising tube, the system uses hydrogen bubbles to slowly mix the buffer. This system thereby avoids the build-up of pH or ionic gradients for electrophoresis of maximum quality and stability.
Le système Maxi ExW «Revolution» offre 10 positions de peigne pour microtitration, avec une capacité maximale de 500 échantillons. Les peignes muraux ou les barrages de coulage en option permettent de réduire la taille du gel pour verser des gels plus petits.
*Based on an agarose gel of approximately 5 mm thickness.