ContactUsLinkComponent
VWR® Midi S, Système sur gel
  700-0814
undefined
VWR® Midi S, Système sur gel
  700-0814
  • Désignation:
    Système sur gel PerfectBlue Midi S
  • Modèle:
    Midi S
  • Volume de gel:
    ~120 ml
  • Volume du tampon:
    ~1000 ml
  • Run time:
    ≥45 h
  • Taille de gel L×l:
    150×150 mm
  • Capacité d'échantillons:
    10 – 160
  • l×p×h appareil:
    215×275×100 mm
  • Cdt:
    1
Capable de traiter rapidement jusqu’à 160 échantillons, la Midi S est une cuve d’électrophorèse compacte, mais très efficace. La polyvalence est intégrée, avec six positions de peigne différentes et un choix de 10 types de peignes et épaisseurs disponibles. Pour une manipulation rapide, des peignes spéciaux pour microtitration permettent un chargement rapide avec une pipette multicanaux, tandis que les « obturateurs d’extrémité » efficaces scellés par caoutchouc permettent au gel de couler directement dans le support. Avec sa conception robuste et ses électrodes droites, les résultats sont clairs, nets et rapides, sans bandes « souriantes ».
*À base de gel d’agarose d’environ 5 mm d’épaisseur
 : Fourni avec quatre peignes (1,5 mm d’épaisseur,2×17 et 2×34 dents), couvercle, support de gel, cuve, câbles et « obturateurs d’extrémité » pour le versement de gel.
Combs