Nicotinamide
Glass bottle for solids, 100 mg
N° de catalogue PROOICRS0357
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
- Numéro CAS:98-92-0
- Formule:C₆H₆N₂O
- Numéro MDL:MFCD00006395
- Poids moléculaire:122.13 g/mol
- Index Merck:12,06574
- Point d'ébullition:334 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:127…128 °C
- Densité:1,4463 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:182 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-713-4
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 mg