ContactUsLinkComponent
Calibration standard, NexION KED setup solution
Calibration standard, NexION KED setup solution
Référence PERCN8145289
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Calibration standard, NexION KED setup solution
Référence PERCN8145289
Fournisseur:  PerkinElmer
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    NexION KED setup solution in 1% HNO3
  • Contenu:
    Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U