8-Bromoadénine
8-Bromoadénine
250 mg
Codice catalogo MOLEM22156050
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
8-Bromoadénine
Codice catalogo MOLEM22156050
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  6974-78-3
8-Bromoadénine
250 mg
Numero CAS:  6974-78-3
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  8-Bromo-1H-adenine, 8-Bromo-7H-purin-6-amine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine
  • Numero CAS:6974-78-3
  • Formula:C₅H₄BrN₅
  • Numero MDL:MFCD00082518
  • Molecular Weight:214.02 g/mol
  • EINECS:230-225-1
Specifiche
Specifiche
  • Cdt:
    250 mg
Specifiche